(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
B20636.09
B20636.18
B20636.30
B20636.09EA
505
PLN
B20636.09
B20636.18
B20636.30
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers) ≥97%
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers)
Purity: 97%
CAS No.: 99-48-9
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 98°(209°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 6269416
MDL No.: MFCD00869995
Formuła:
C₁₀H₁₆O MW: 152.24 g/mol Temp. Wrzenia: 227 °C Gęstość: 0.96 Temp. Zapłonu: 98 °C (209 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00869995 Numer CAS: 99-48-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-757-4 |