1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33125.03
H33125.06
H33125.03EA
776
PLN
H33125.03
H33125.06
1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
1-Chloro-4-phenylphthalazine
Purity: 96%
CAS No.: 10132-01-1
Molecular Formula: C14H9ClN2
Formula Weight: 240.69
Melting Point: 158-159°
MDL No.: MFCD00524786
Formuła:
C₁₄H₉ClN₂ Temp. topnienia: 158…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00524786 Numer CAS: 10132-01-1 |