Phthalazine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12270.06
A12270.14
A12270.06EA
404
PLN
A12270.06
A12270.14
Phthalazine ≥98%
Phthalazine
Purity: 98%
CAS No.: 253-52-1
Molecular Formula: C8H6N2
Formula Weight: 130.15
Melting Point: 89-92°
Boiling Point: 317°
Merck Reference: 14,7370
MDL No.: MFCD00006908
Formuła:
C₈H₆N₂ Temp. Wrzenia: 317 °C Temp. topnienia: 89…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006908 Numer CAS: 253-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-963-2 Klasyfikacja Merck : 14,7370 |