Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
NSC 5064
A14597.06
A14597.14
A14597.22
A14597.06EA
517
PLN
A14597.06
A14597.14
A14597.22
Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Purity: 98%
CAS No.: 521-31-3
Molecular Formula: C8H7N3O2
Formula Weight: 177.16
Odour: Odourless
Melting Point: 325-330°
Beilstein Reference: 383929
Merck Reference: 14,5600
MDL No.: MFCD00006890
Formuła:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol Temp. topnienia: 325…330 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006890 Numer CAS: 521-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-309-4 |