1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chlorophthalazin-1(2H)-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one
H27515.06
H27515.03
H27515.06EA
2350
PLN
H27515.06
H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 2257-69-4
Molecular Formula: C8H5ClN2O
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00102192
Formuła:
C₈H₅ClN₂O MW: 180.59 g/mol Temp. topnienia: 270…274 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00102192 Numer CAS: 2257-69-4 |