Drukuj
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
A12323.06EA 874 PLN
A12323.06 A12323.14 A12323.03
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formuła: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
MW: 265,17 g/mol (247,15 anhy)
Temp. topnienia: 142 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00149414
Numer CAS: 41468-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-208-3