Drukuj
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
228170010 228170050 228170250
ACRO228170010EA 231 PLN
ACRO228170010 ACRO228170050 ACRO228170250
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 99%
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formuła: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
MW: 265.17 g/mol (247.15 anhy)
Temp. topnienia: 140…143 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149414
Numer CAS: 41468-25-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥98.5 %
Phosphorus (P) ≤0.2 % (P inorganic)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm