Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41636.0005
8.41636.8500
8.41636.0005EA
534
PLN
8.41636.0005
8.41636.8500
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Formuła:
C₁₄H₁₆BNO MW: 225.1 g/mol Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00014823 Numer CAS: 524-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-366-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
CAS | 524-95-8 |
Synonyms | Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester |
Hill Formula | C₁₄H₁₆BNO |
Molar Mass | 225.09 g/mol |
Melting Point | 189 - 194 °C |
Storage | Store below +15°C. |
Assay (HClO₄) | ≥ 98,0 %(m) |
Identity (IR) | conforms |