Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
A16606.06
A16606.14
A16606.06EA
702
PLN
A16606.06
A16606.14
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Purity: 98%
CAS No.: 524-95-8
Molecular Formula: C14H16BNO
Formula Weight: 225.10
Melting Point: 187-190°
Beilstein Reference: 2942273
Formuła:
C₁₄H₁₆BNO Temp. topnienia: 187…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014823 Numer CAS: 524-95-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-366-5 |