Drukuj
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
155420050 155420100 155420250
ACRO155420050EA 495 PLN
ACRO155420050 ACRO155420100 ACRO155420250
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Formuła: C₁₄H₁₆BNO
MW: 225.1 g/mol
Temp. topnienia: 190…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014823
Numer CAS: 524-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-366-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 194 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %