Nalidixic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25096.14
B25096.06
B25096.22
B25096.14EA
907
PLN
B25096.14
B25096.06
B25096.22
Nalidixic acid ≥99%
Nalidixic acid
Purity: 99%
CAS No.: 389-08-2
Molecular Formula: C12H12N2O3
Formula Weight: 232.24
Melting Point: 228-230°
Beilstein Reference: 750515
Merck Reference: 14,6359
MDL No.: MFCD00006884
Formuła:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Temp. topnienia: 228…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006884 Numer CAS: 389-08-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-864-7 Klasyfikacja Merck : 14,6359 |