Drukuj
Nalidixic acid 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
169900250 169900050 169901000
ACRO169900250EA 697 PLN
ACRO169900250 ACRO169900050 ACRO169901000
Nalidixic acid 99.5%
Nalidixic acid
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temp. topnienia: 225…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006884
Numer CAS: 389-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-864-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)