2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14102.03
A14102.06
A14102.03EA
241
PLN
A14102.03
A14102.06
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride ≥97%
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 3747-74-8
Molecular Formula: C10H8ClN.HCl
Formula Weight: 214.10
Melting Point: 184-190°
Beilstein Reference: 3565832
Formuła:
C₁₀H₉Cl₂N Temp. topnienia: 184…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012734 Numer CAS: 3747-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-145-3 |