Indomethacin ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19910.14
A19910.06
A19910.22
A19910.14EA
1390
PLN
A19910.14
A19910.06
A19910.22
Indomethacin ≥98%
Indomethacin
Purity: 98%
CAS No.: 53-86-1
Molecular Formula: C19H16ClNO4
Formula Weight: 357.8
Melting Point: 158-161°
Beilstein Reference: 497341
Merck Reference: 14,4968
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00057095
Formuła:
C₁₉H₁₆ClNO₄ Temp. topnienia: 158…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00057095 Numer CAS: 53-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-186-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,4968 |