(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
44614.02
44614.77
44614.02EA
2360
PLN
44614.02
44614.77
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
CAS No.: 443347-10-2
Molecular Formula: C46H50N2O4P2
Formula Weight: 756.86
Physical Form: Powder, packaged under argon
Melting Point: 158-162°
MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Formuła:
C₄₆H₅₀N₂O₄P₂ Temp. topnienia: 158…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04974235 Numer CAS: 443347-10-2 |