(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, CTH-(R)-Xylyl-P-PHOS
Packaged under argon.
44613.02
44613.77
44613.02EA
2260
PLN
44613.02
44613.77
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
CAS No.: 442905-33-1
Molecular Formula: C46H50N2O4P2
Formula Weight: 756.86
Physical Form: Powder, packaged under argon
Melting Point: 190-194°
MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Formuła:
C₄₆H₅₀N₂O₄P₂ Temp. topnienia: 190…194 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04974235 Numer CAS: 442905-33-1 |