Drukuj
L(-)-Carnitine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
241040100 241040010 241040500
ACRO241040100EA 907 PLN
ACRO241040100 ACRO241040010 ACRO241040500
L(-)-Carnitine 99+%
L(-)-Carnitine
Formuła: C₇H₁₅NO₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00038747
Numer CAS: 541-15-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-768-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation -29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥99.0 %