Drukuj
L(-)-Carnitine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Levocarnitine hydrochloride, L-Carnitine hydrochloride, (R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, LC-80, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, L-Carnitine chloride, (R)-Carnitine hydrochloride, Levocarnitine chloride
230280050 230280250 230281000
ACRO230280050EA 252 PLN
ACRO230280050 ACRO230280250 ACRO230281000
L(-)-Carnitine hydrochloride 98%
L(-)-Carnitine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₆ClNO₃
MW: 197.66 g/mol
Temp. topnienia: 142 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00066100
Numer CAS: 6645-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 229-663-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Specific optical rotation -21° to -24° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)