DL-Carnitine hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16589.14
A16589.22
A16589.14EA
244
PLN
A16589.14
A16589.22
DL-Carnitine hydrochloride ≥98%
DL-Carnitine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 461-05-2
Molecular Formula: C7H15NO3.HCl
Formula Weight: 197.66
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 4163212
Merck Reference: 14,1849
MDL No.: MFCD00011904
Formuła:
C₇H₁₆ClNO₃ Temp. topnienia: 196…200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011904 Numer CAS: 461-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-309-1 Klasyfikacja Merck : 14,1849 |