Drukuj
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% in DMF, T3P® do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43944.0100EA 910 PLN
8.43944.0050 8.43944.0100 8.43944.0025
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% in DMF, T3P® do syntezy, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Formuła: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer WE (dawny EINECS): 422-210-5
Jednostka: 2920
ADR: 8 (3),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Point 153 °C (1013 hPa) (Dimethylformamide)
Flash Point 58 °C (Dimethylformamide)