Drukuj
Propanephosphonic acid cyclic anhydride ≥50% in DMF
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L19271.09EA 267 PLN
L19271.09 L19271.18
Propanephosphonic acid cyclic anhydride ≥50% in DMF
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Formuła: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 153 °C
Gęstość: 1,090
Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer WE (dawny EINECS): 422-210-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II