Drukuj
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) in DMF
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO374660250EA 497 PLN
ACRO374660250 ACRO374661000
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) in DMF
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Formuła: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 153 °C
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer WE (dawny EINECS): 422-210-5
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids