Drukuj
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% in ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43942.0100EA 796 PLN
8.43942.0100 8.43942.0025 8.43942.0050
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% in ethyl acetate, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Formuła: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer WE (dawny EINECS): 422-210-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 (8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Point 77 °C (1013 hPa) ethyl acetate
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C ethyl acetate
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)