Drukuj
Piperydyna 20% in DMF, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
80645-500ML 80645-2L
SIAL80645-500MLEA 788 PLN
SIAL80645-500ML SIAL80645-2L
Piperydyna 20% in DMF, Sigma-Aldrich®
Piperydyna
Formuła: C₅H₁₁N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005979
Numer CAS: 110-89-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-813-0
Jednostka: 3286
ADR: 3,II