Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Boron fluoride, acetic acid complex, Boron trifluoride - acetic acid complex, Trifluoroborane compound with acetic acid (1:2)
A11471.AU
A11471.AK
A11471.AUEA
1460
PLN
A11471.AU
A11471.AK
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Purity: 96%
CAS No.: 373-61-5
Molecular Formula: BF3.2CH3CO2H
Formula Weight: 187.91
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Pungent
pH:
Formuła:
C₄H₈BF₃O₄ Temp. Wrzenia: 143…146 °C Temp. topnienia: –47 °C Gęstość: 1,353 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036359 Numer CAS: 373-61-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-768-5 Jednostka: 1742 ADR: 8,II |