Drukuj
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Boron fluoride, acetic acid complex, Boron trifluoride - acetic acid complex, Trifluoroborane compound with acetic acid (1:2)
277220250 277225000
ACRO277220250EA 168 PLN
ACRO277220250 ACRO277225000
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Formuła: C₄H₈BF₃O₄
Temp. Wrzenia: 140…148 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 1,345 g/cm³
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036359
Numer CAS: 373-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-768-5
Jednostka: 1742
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to yellow brown Liquid (May darken on storage)
Assay 33 to 37 % (BF3)
Free acid (CH3COOH) 63 to 67 %