Drukuj
Isophorondiamine cis- and trans-mixture 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
352942500 352940010
ACRO352942500EA 460 PLN
ACRO352942500 ACRO352940010
Isophorondiamine cis- and trans-mixture 99+%
Isophorondiamine
Formuła: C₁₀H₂₂N₂
Temp. Wrzenia: 247 °C
Temp. topnienia: 10 °C
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019397
Numer CAS: 2855-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-666-8
Jednostka: 2289
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA