Drukuj
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115790050 115790250
ACRO115790050EA 543 PLN
ACRO115790050 ACRO115790250
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₃NO
Temp. topnienia: 137…142 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00007002
Numer CAS: 6203-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 228-267-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone