Kwas rozolowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21737.14
B21737.22
B21737.14EA
478
PLN
B21737.14
B21737.22
Kwas rozolowy
Kwas rozolowy
CAS No.: 603-45-2
Molecular Formula: C19H14O3
Formula Weight: 290.32
Beilstein Reference: 2055205
Merck Reference: 14,881
MDL No.: MFCD00001624
Formuła:
C₁₉H₁₄O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001624 Numer CAS: 603-45-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-041-8 Klasyfikacja Merck : 14,881 |