Drukuj
Kwas rozolowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
229830250 229831000 229835000
ACRO229830250EA 418 PLN
ACRO229830250 ACRO229831000 ACRO229835000
Kwas rozolowy
Kwas rozolowy
Formuła: C₁₉H₁₄O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001624
Numer CAS: 603-45-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-041-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 480 to 486 nm (in ethanol + 2ml 1N HCl)
Visual transition interval from pH 6.2 (yellow) to pH 8.2 (red-pink)