3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24624.03
B24624.06
B24624.14
B24624.03EA
242
PLN
B24624.03
B24624.06
B24624.14
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3133-78-6
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 241-244°
MDL No.: MFCD01830305
Formuła:
C₁₀H₈O₂S Temp. topnienia: 241…244 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01830305 Numer CAS: 3133-78-6 |