2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
L02527.06
L02527.14
L02527.06EA
597
PLN
L02527.06
L02527.14
2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
2,6-Pyridinedimethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1195-59-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 185°/15mm
MDL No.: MFCD00006351
Formuła:
C₇H₉NO₂ MW: 139.15 g/mol Temp. Wrzenia: 185 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 110…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006351 Numer CAS: 1195-59-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-803-0 |