Drukuj
2,6-Pyridinedimethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
167550050 167550250 167551000
ACRO167550050EA 460 PLN
ACRO167550050 ACRO167550250 ACRO167551000
2,6-Pyridinedimethanol 98%
2,6-Pyridinedimethanol
Formuła: C₇H₉NO₂
MW: 139.15 g/mol
Temp. topnienia: 112…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006351
Numer CAS: 1195-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-803-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
GC ≥97.5 %