4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32921.03
H32921.06
H32921.14
H32921.03EA
354
PLN
H32921.03
H32921.06
H32921.14
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 923169-37-3
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.15
Melting Point: 178-185° dec.
MDL No.: MFCD08447083
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08447083 Numer CAS: 923169-37-3 |