Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, Methyl 4-(hydroxymethyl)picolinate
H32731.03
H32731.06
H32731.03EA
1280
PLN
H32731.03
H32731.06
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate
Purity: 95%
CAS No.: 317335-15-2
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 74-76°
MDL No.: MFCD09834350
Formuła:
C₈H₉NO₃ Temp. topnienia: 74…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09834350 Numer CAS: 317335-15-2 |