2-Naphthonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03704.06
L03704.14
L03704.06EA
363
PLN
L03704.06
L03704.14
2-Naphthonitrile ≥97%
2-Naphthonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 613-46-7
Molecular Formula: C11H7N
Formula Weight: 153.18
Melting Point: 63-67°
Boiling Point: 156-158°/12mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016807
Formuła:
C₁₁H₇N Temp. Wrzenia: 156…158 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 63…67 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016807 Numer CAS: 613-46-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-344-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |