Tricalcium diarsenate ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39219.18
39219.30
39219.18EA
1010
PLN
39219.18
39219.30
Tricalcium diarsenate ≥95%
Tricalcium diarsenate
Purity: 95%
CAS No.: 7778-44-1
Molecular Formula: Ca3(AsO4)2
Formula Weight: 398.03
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 3.62
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1573
MDL No.: MFCD00049407
Formuła:
As₂Ca₃O₈ Gęstość: 3,62 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049407 Numer CAS: 7778-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-904-5 Jednostka: 1573 ADR: 6.1,II |