Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H30014.03
H30014.06
H30014.14
H30014.03EA
1240
PLN
H30014.03
H30014.06
H30014.14
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, (H₂O 1-5%) ≥97%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Purity: 97%
CAS No.: 79060-88-1
Molecular Formula: C32H12BF24Na
Formula Weight: 886.20
Melting Point: 310° dec.
MDL No.: MFCD00043323
Formuła:
C₃₂H₁₂BF₂₄Na Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043323 Numer CAS: 79060-88-1 |