Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05609.03
L05609.MD
L05609.03EA
973
PLN
L05609.03
L05609.MD
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate ≥98%
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Purity: 98%
CAS No.: 14680-77-4
Molecular Formula: C24H16BCl4K
Formula Weight: 496.12
Melting Point:
Formuła:
C₂₄H₁₆BCl₄K Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043105 Numer CAS: 14680-77-4 Numer WE (dawny EINECS): 238-723-0 |