Drukuj
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14436.0100 8.14436.0500
8.14436.0100EA 349 PLN
8.14436.0100 8.14436.0500
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate do syntezy, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Formuła: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Numer MDL: MFCD00149482
Numer CAS: 283158-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-570-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 322 °C
Molar Mass 243.24 g/mol
Hill Formula C9H7NO4S*H2O