Drukuj
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 170 PLN
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Formuła: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149482
Numer CAS: 283158-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-570-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %