Benzylphosphonic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13850.03
A13850.06
A13850.14
A13850.03EA
249
PLN
A13850.03
A13850.06
A13850.14
Benzylphosphonic acid ≥97%
Benzylphosphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6881-57-8
Molecular Formula: C6H5CH2PO3H2
Formula Weight: 172.11
Melting Point: 166-172°
Beilstein Reference: 2519318
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00039519
Formuła:
C₇H₉O₃P Temp. topnienia: 166…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039519 Numer CAS: 6881-57-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |