Diethyl benzylphosphonate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10645.0B
A10645.18
A10645.30
A10645.0BEA
9680
PLN
A10645.0B
A10645.18
A10645.30
Diethyl benzylphosphonate ≥99%
Diethyl benzylphosphonate
Purity: 99%
CAS No.: 1080-32-6
Molecular Formula: C11H17O3P
Formula Weight: 228.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₇O₃P MW: 228.23 g/mol Temp. Wrzenia: 106…108 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.094 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009078 Numer CAS: 1080-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-097-4 |