Drukuj
Diethyl benzylphosphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114170250 114171000 114175000
ACRO114170250EA 316 PLN
ACRO114170250 ACRO114171000 ACRO114175000
Diethyl benzylphosphonate 99%
Diethyl benzylphosphonate
Formuła: C₁₁H₁₇O₃P
Temp. Wrzenia: 106…108 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009078
Numer CAS: 1080-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-097-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %