5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33239.09
H33239.18
H33239.03
H33239.06
H33239.09EA
0
PLN
H33239.09
H33239.18
H33239.03
H33239.06
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 70060-13-8
Molecular Formula: C9H5FO2S
Formula Weight: 196.19
Melting Point: 257-262°
MDL No.: MFCD01927184
Formuła:
C₉H₅FO₂S Temp. topnienia: 257…262 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01927184 Numer CAS: 70060-13-8 |