Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
H50105.03
H50105.06
H50105.14
H50105.03EA
582
PLN
H50105.03
H50105.06
H50105.14
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 5381-25-9
Molecular Formula: C9H6O2S
Formula Weight: 178.22
Melting Point: 174-176°
MDL No.: MFCD01846406
Formuła:
C₉H₆O₂S Temp. topnienia: 174…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01846406 Numer CAS: 5381-25-9 |