3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11745.03
L11745.06
L11745.03EA
254
PLN
L11745.03
L11745.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
Purity: 95%
CAS No.: 21815-91-8
Molecular Formula: C9H4Cl2OS
Formula Weight: 231.10
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1309703
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00053069
Formuła:
C₉H₄Cl₂OS Temp. topnienia: 111…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053069 Numer CAS: 21815-91-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |