4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
A11626.06
A11626.14
A11626.22
A11626.06EA
390
PLN
A11626.06
A11626.14
A11626.22
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 40615-36-9
Molecular Formula: C21H19ClO2
Formula Weight: 338.83
Melting Point: 121-127°
Beilstein Reference: 2471942
Formuła:
C₂₁H₁₉ClO₂ MW: 338.8 g/mol Temp. topnienia: 121…127 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008409 Numer CAS: 40615-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 255-002-6 |