Drukuj
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
146020050 146020250 146021000
ACRO146020050EA 320 PLN
ACRO146020050 ACRO146020250 ACRO146021000
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formuła: C₂₁H₁₉ClO₂
MW: 338.8 g/mol
Temp. topnienia: 121…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008409
Numer CAS: 40615-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 255-002-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)