4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10545.09
A10545.18
A10545.30
A10545.09EA
380
PLN
A10545.09
A10545.18
A10545.30
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) ≥97%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Purity: 97%
CAS No.: 14470-28-1
Molecular Formula: C20H17ClO
Formula Weight: 308.81
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 798425
Formuła:
C₂₀H₁₇ClO Temp. topnienia: 121…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000814 Numer CAS: 14470-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 238-463-8 |